Merck
CH4424851506
ChemBridge Corporation
(4-methoxybenzyl)(3-nitrobenzyl)amine hydrobromide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.22
Numer MDL:
Iupac Name
(4-methoxyphenyl)-N-(3-nitrobenzyl)methanamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-20-15-7-5-12(6-8-15)10-16-11-13-3-2-4-14(9-13)17(18)19;/h2-9,16H,10-11H2,1H3;1H
Klucz InChI
FMYMSYVTNJVETR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HBr
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5527624
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5527624_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)