Merck
CH4424851405
ChemBridge Corporation
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.68
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(chloromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12ClN3S.2ClH/c12-5-8-14-10(13)9-6-3-1-2-4-7(6)16-11(9)15-8;;/h1-5H2,(H2,13,14,15);2*1H
Klucz InChI
GKCWQCVDOKEWJO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5107403
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5107403_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)