Merck
CH4424851162
ChemBridge Corporation
[(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.13
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
(7-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11N3.2ClH/c1-7-2-3-12-6-8(5-10)11-9(12)4-7;;/h2-4,6H,5,10H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
CXQAMYUAKXPZLR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101527
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101527_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)