Merck
CH4424851124
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.22
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H12N2S.2ClH/c1-12-7-10-8-14-11(13-10)9-5-3-2-4-6-9;;/h2-6,8,12H,7H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
RYIBGXVVFRKUPL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4101066
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4101066_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)