Merck
CH4424848057
ChemBridge Corporation
1-isopropyl-3-pyrrolidinone hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.65
Numer MDL:
Iupac Name
1-isopropylpyrrolidin-3-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-6(2)8-4-3-7(9)5-8;/h6H,3-5H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
XVPWTCPMVAFQPR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4085392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4085392_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)