Merck
CH4424847417
ChemBridge Corporation
3,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.69
Numer MDL:
Iupac Name
3,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N3.ClH/c1-4-5-11-7(3)8(9)6(2)10-11;/h4-5,9H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
BYCYZENIRLSGAB-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035352
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035352_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)