Merck
CH4424847340
ChemBridge Corporation
4-hydroxy-1-propyl-4-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.7
Numer MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-1-propylpiperidine-4-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-2-5-10-6-3-9(13,4-7-10)8(11)12;/h13H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Klucz InChI
HNXSJKAURPACMC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4034454
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4034454_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)