Merck
CH4424847183
ChemBridge Corporation
[(4,5-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.15
Numer MDL:
Iupac Name
(4,5-dimethyl-1H-benzimidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-6-3-4-8-10(7(6)2)13-9(5-11)12-8;;/h3-4H,5,11H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Klucz InChI
GJPLEGUJLLVNCQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4032355
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4032355_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)