Merck
CH4424846840
ChemBridge Corporation
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.53
Numer MDL:
Iupac Name
2-fluoroethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C2H5FN2.ClH/c3-1-2(4)5;/h1H,4-5H2;1H
Klucz InChI
GMAODHKNGUQVGO-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028912
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028912_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)