Merck
CH4424846296
ChemBridge Corporation
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
255.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-methyl-4,4'-bipiperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2.2ClH/c1-13-8-4-11(5-9-13)10-2-6-12-7-3-10;;/h10-12H,2-9H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
WBRHBLOALHYJLC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4018200
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4018200_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)