Merck
CH4424846079
ChemBridge Corporation
[(1-benzyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.17
Numer MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13N3.2ClH/c12-8-11-13-6-7-14(11)9-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-7H,8-9,12H2;2*1H
Klucz InChI
HZAPGFYEVGMALR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014750
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014750_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)