Merck
CH4424845944
ChemBridge Corporation
(3-cyclopentylpropyl)methylamine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.72
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-cyclopentyl-N-methylpropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N.ClH/c1-10-8-4-7-9-5-2-3-6-9;/h9-10H,2-8H2,1H3;1H
Klucz InChI
OQACKUPEJJARCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012701
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012701_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)