Merck
CH4424845707
ChemBridge Corporation
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.12
Numer MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N3.2ClH/c1-7-9-4-6-10(7)5-3-8-2;;/h4,6,8H,3,5H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
ZYADINZQOCFAJP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4010594
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4010594_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)