Merck
CH4424845639
ChemBridge Corporation
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.65
Numer MDL:
Iupac Name
1H-indole-3-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3.ClH/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8;/h1-5,12H,(H3,10,11);1H
Klucz InChI
RLXPLXWLSDFGQW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009743
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009743_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)