Merck
CH4424845529
ChemBridge Corporation
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-(2-aminoethyl)-2-pyrrolidinone oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2O.C2H2O4/c7-3-5-8-4-1-2-6(8)9;3-1(4)2(5)6/h1-5,7H2;(H,3,4)(H,5,6)
Klucz InChI
QYZKNKOTEWCTCP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
(COOH)2
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006050
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006050_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)