Merck
CH4415172936
ChemBridge Corporation
1-propyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.15
Numer MDL:
Iupac Name
1-propyl-1H-benzimidazol-5-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-2-5-13-7-12-9-6-8(11)3-4-10(9)13;;/h3-4,6-7H,2,5,11H2,1H3;2*1H
Klucz InChI
PDSMEKOVVYNPIR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087907
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087907_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)