Merck
CH4415172920
ChemBridge Corporation
3-isobutylmorpholine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.23
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-isobutylmorpholine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-7(2)5-8-6-10-4-3-9-8/h7-9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
INIRYZSIQPENMR-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087891
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087891_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)