Merck
CH4415172805
ChemBridge Corporation
[3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propyl]amine hydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.68
Numer MDL:
Iupac Name
3-(5-fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN3.ClH/c11-7-3-4-8-9(6-7)14-10(13-8)2-1-5-12;/h3-4,6H,1-2,5,12H2,(H,13,14);1H
Klucz InChI
QOCFMCCFTBFEDI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087771
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087771_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)