Merck
CH4415172743
ChemBridge Corporation
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine dihydrochloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.09
Numer MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4.2ClH/c7-5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10;;/h4,8H,1-3,7H2;2*1H
Klucz InChI
ZXQJNCGXXPUOPN-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4087849
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4087849_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)