Merck
CH4369259051
ChemBridge Corporation
3-(isocyanatomethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.21
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(isocyanatomethyl)tetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5-7-3-6-1-2-11(9,10)4-6/h6H,1-4H2
Klucz InChI
RHXKIRSUOWZZNS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4003965
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4003965_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)