Merck
CH4358855958
ChemBridge Corporation
3-[(4S)-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl]propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.14
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c9-4(10)2-1-3-5(11)8-6(12)7-3/h11H,1-2H2,(H,9,10)(H2,7,8,12)
Klucz InChI
AUEWBGSYKYHMCU-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4045608
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4045608_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)