Merck
CH4321848792
ChemBridge Corporation
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.21
Numer MDL:
Iupac Name
1,4-dioxa-8-azaspiro[4.6]undecane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-2-8(3-5-9-4-1)10-6-7-11-8/h9H,1-7H2
Klucz InChI
FBZXTZIKSOUPGL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4037749
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4037749_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)