Merck
CH4321848749
ChemBridge Corporation
6,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.02
Numer MDL:
Iupac Name
6,7-dichloro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3Cl2NO2/c9-4-2-1-3-6(5(4)10)11-8(13)7(3)12/h1-2H,(H,11,12,13)
Klucz InChI
XTXIILHWOQZVAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043669
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043669_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)