Merck
CH4321848731
ChemBridge Corporation
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.15
Numer MDL:
Iupac Name
1-ethyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2/c1-2-9-5-3-4-7(9)6-8/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
ZFGBIFTUNFGCQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043432
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043432_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)