Merck
CH4321848566
ChemBridge Corporation
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.22
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[4.6]undecan-9-one
Inchi Code
1S/C9H15NO2/c11-8-2-4-9(5-6-10-8)3-1-7-12-9/h1-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
OLMSVAPURNUMQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4042392
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4042392_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)