Merck
CH4312834629
ChemBridge Corporation
2-chloro-4-ethyl-5-methylpyrimidine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.61
Numer MDL:
Iupac Name
2-chloro-4-ethyl-5-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2/c1-3-6-5(2)4-9-7(8)10-6/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
KZVIHMGIQQVEAX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036868_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)