Merck
CH4312834622
ChemBridge Corporation
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.26
Numer MDL:
Iupac Name
2-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decane
Inchi Code
1S/C9H18N2/c1-11-7-4-9(8-11)2-5-10-6-3-9/h10H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
SEXCXAIQIMWSBF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4036519
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036519_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)