Kluczowe dokumenty
CH4309657119
ChemBridge Corporation
1H-pyrazole-4,5-diamine
About This Item
Masa cząsteczkowa:
98.11
Numer MDL:
Iupac Name
1H-pyrazole-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C3H6N4/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,4H2,(H3,5,6,7)
Klucz InChI
LHGQFZQWSOXLEW-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043840
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043840_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)