Merck
CH4250699658
ChemBridge Corporation
2-propylisonicotinonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-propylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-2-3-9-6-8(7-10)4-5-11-9/h4-6H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
BYKWSKWKQONOOH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4040617
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4040617_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)