Merck
CH4250699555
ChemBridge Corporation
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.68
Numer MDL:
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H9ClO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Klucz InChI
NDMREUGSHNSYBI-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011668
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011668_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)