Merck
CH4244052366
ChemBridge Corporation
3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.16
Numer MDL:
Iupac Name
3-cyclobutyl-1H-1,2,4-triazole
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-5(3-1)6-7-4-8-9-6/h4-5H,1-3H2,(H,7,8,9)
Klucz InChI
GUXDCSDPNPVZOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035441
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035441_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)