Merck
CH4238557703
ChemBridge Corporation
7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
Numer MDL:
Iupac Name
7-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-6(8(12)13)4-9-7-2-3-10-11(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
BQAWUJRDPDWOQL-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4035276
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035276_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)