Merck
CH4238556202
ChemBridge Corporation
1-acetyl-4-pyrrolidin-1-ylpiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.3
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1-acetyl-4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H19N3O/c1-11(16)14-8-4-12(10-13,5-9-14)15-6-2-3-7-15/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
RBIZPBOZYSQJCF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002298
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002298_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)