Merck
CH4196934605
ChemBridge Corporation
1-[1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinyl]methanamine
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
[1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H20N2/c11-7-9-3-5-12(6-4-9)8-10-1-2-10/h9-10H,1-8,11H2
Klucz InChI
ZJRMNUCJUXHKJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033847
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033847_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)