Merck
CH4196934420
ChemBridge Corporation
cis-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.22
Numer MDL:
Iupac Name
(3aR,7aS)-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-7-2-3-8-5-10-6-9(8)4-7/h2,8-10H,3-6H2,1H3/t8-,9+/m1/s1
Klucz InChI
OVBKKDSRBCCWSP-BDAKNGLRSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031667_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)