Merck
CH4182077219
ChemBridge Corporation
N-(3-amino-4-fluorophenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.2
Numer MDL:
Iupac Name
N-(3-amino-4-fluorophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H11FN2O/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3,(H,12,13)
Klucz InChI
KWNAATHIGQAOBX-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030573
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030573_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)