Merck
CH4182076864
ChemBridge Corporation
(propylthio)acetic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.2
Numer MDL:
Iupac Name
(propylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-3-8-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
ZLAIUYZHCQJJCE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028731
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028731_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)