Merck
CH4182076754
ChemBridge Corporation
3-(ethylthio)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.2
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
3-(ethylsulfanyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-2-8-4-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Klucz InChI
MSFAOLUZTRRBJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028457
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028457_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)