Merck
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.15
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
Klucz InChI
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)