Merck
CH4182076593
ChemBridge Corporation
2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.15
Numer MDL:
Iupac Name
2-(1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-6(7(9)10)8-4-2-3-5-8/h2-6H,1H3,(H,9,10)
Klucz InChI
MTHRJNLVFAQKOG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028103_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)