Merck
CH4182076440
ChemBridge Corporation
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
8-methyl-2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Inchi Code
1S/C9H16N2O/c1-11-4-2-9(3-5-11)6-8(12)10-7-9/h2-7H2,1H3,(H,10,12)
Klucz InChI
VPRICBVWISBIQT-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026753
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026753_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)