Merck
CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.24
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
Klucz InChI
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)