Merck
CH4182075896
ChemBridge Corporation
2,2-dimethyl-3-(methylamino)propan-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.19
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-(methylamino)-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-6(2,5-8)4-7-3/h7-8H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
ZCCHIQJONBEULF-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4025868
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4025868_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)