Merck
CH4182075239
ChemBridge Corporation
1-(3-aminopropyl)piperidin-3-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.24
Numer MDL:
Iupac Name
1-(3-aminopropyl)-3-piperidinol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c9-4-2-6-10-5-1-3-8(11)7-10/h8,11H,1-7,9H2
Klucz InChI
RLDCHEDVXUZUMM-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4011103
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4011103_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)