Merck
CH4102153804
ChemBridge Corporation
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.17
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-4-3-8-6-7-2-1-5-10-7/h1-2,5,8-9H,3-4,6H2
Klucz InChI
PERSIOJMHRGFFY-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9072041
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9072041_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)