Merck
CH4102153044
ChemBridge Corporation
2-amino-N-cyclooctylbenzamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.35
Numer MDL:
Iupac Name
2-amino-N-cyclooctylbenzamide
Inchi Code
1S/C15H22N2O/c16-14-11-7-6-10-13(14)15(18)17-12-8-4-2-1-3-5-9-12/h6-7,10-12H,1-5,8-9,16H2,(H,17,18)
Klucz InChI
NYLLPEVMDNPMNE-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7899513
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7899513_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)