Merck
CH4102152989
ChemBridge Corporation
2-[(4-amino-6-hydroxy-2-pyrimidinyl)thio]-N,N-dimethylacetamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.27
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-[(4-amino-6-hydroxy-2-pyrimidinyl)sulfanyl]-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C8H12N4O2S/c1-12(2)7(14)4-15-8-10-5(9)3-6(13)11-8/h3H,4H2,1-2H3,(H3,9,10,11,13)
Klucz InChI
WZVUIKDWCPCMPC-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7654818
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7654818_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)