Merck
CH4102152619
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.12
Numer MDL:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Iupac Name
2-bromo-N-(3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7-4-3-5-9(6-7)12-10(13)8(2)11/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
Klucz InChI
JWZPPAQMKDCYJG-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024596
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024596_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)