Merck
CH4102152583
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylpropanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.1
Numer MDL:
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2OS/c1-4(7)5(10)9-6-8-2-3-11-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
VDFJYQWYSQZREP-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024592
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024592_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)