Merck
CH4102152349
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.69
Numer MDL:
Iupac Name
3-chloro-N-(2,4-dimethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-8-3-4-10(9(2)7-8)13-11(14)5-6-12/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Klucz InChI
QUELVOCFFFLHOS-UHFFFAOYSA-N
temp. przechowywania
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5345232
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345232_sds.pdf
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)